Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041440
Dimensioner (LxB):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rund
Artikelnummer. 30041440
Brand: Brady™ 361694
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon stofetiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klud (B-499)
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +194°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.40 mm
Dimensioner (LxB) 25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
Længde (engelsk) 12.45 mm
Bredde (engelsk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 30.48 mm
Højde (engelsk) 0.49 in.
Højde (metrisk) 12.45 mm
Alternativt varenummer B33-659-499