Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041429
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rund
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Form
30041429 12,70 mm (dia) Gul Rund
30041441 12,70 mm (dia) Hvid Rund
30041459 20,32 mm (B) x 36,50 mm (H) Hvid Rektangel
30041401 9,53 mm (dia) Hvid Rund
30041423 9,53 mm (dia) Gul Rund
30041407 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) Hvid Rektangel
30041445 25,40 mm (B) x 66,68 mm (H) Hvid Rektangel
30041408 25,40 mm (B) x 36,50 mm (H) Hvid Rektangel
30041440 25,40 mm (B) x 12,45 mm (H) Hvid Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30041429 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361666
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon stofetiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt,CSA-accepteret;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkendelser gælder kun for hvidt materiale
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Gul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Vandret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 300 klistermærker
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.70 mm
Dimensioner (L x B) 12,70 mm (dia)
Længde (engelsk) 12,70 mm (dia)
Bredde (engelsk) 12,70 mm (dia)
Bredde (metrisk) 12,70 mm (dia)
Bredde (metrisk) Printbart område 50.10 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer B33-603-499YL