Få mere at vide
Brady™ B33 serie polyamid coated Nylon Stofetiketter
Dimensioner (LxB):
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (dia)
20,32 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (B) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia)
Farve:
Gul
Hvid
Form:
Rektangel
Rund
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt,CSA-accepteret;Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) Godkendelser gælder kun for hvidt materiale |
| Oversigt | Nylon Stofetiketter til BBP33/i3300 printere |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Vis mere |