Få mere at vide
Brady™ B33 Series polyamidbelagt Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041444
Bredde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
0,75 tommer
1 tomme
1,5 tommer
Højde (engelsk):
0,75 tommer
0,937 tommer.
1.437 tommer.
2,5 tommer
4 tommer
6 tommer
Artikelnummer. 30041444
Brand: Brady™ 153096
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon klud (B-499) wrap-around etiketter er meget bøjelige og passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
Nylon klud (B-499) wrap-around etiketter er meget bøjelige og passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel. Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Mat hvid, polyamidbelagt nylonklud har permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
  • Anbefales til indendørs brug
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Bredt servicetemperaturområde
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Tråd- og kabelmærkning, elektrisk mærkning, data- og telekommunikationsmærkning, laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Brady™ Etiketprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 41.91 mm
Etiketter pr. række 2 etiketter
Mængde 300 etiketter
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 155.58 mm
Dimensioner (LxB) 152.40 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 6 in.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 85.09 mm
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 152.40 mm
Alternativt varenummer B33-328-499