Få mere at vide
Brady™ B33 Series polyamidbelagt Nylon Stofetiketter
Artikelnummer. 30041416 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
0,75 tommer
1 tomme
1,5 tommer
Højde (engelsk):
0,75 tommer
0,937 tommer.
1.437 tommer.
2,5 tommer
4 tommer
6 tommer
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk)
30041416 0,75 tommer 0,75 tommer
30041434 1 tomme 0,75 tommer
30041418 0,75 tommer 0,937 tommer.
30041463 0,25 tommer 1.437 tommer.
30041460 0,5 tommer 1.437 tommer.
30041481 1 tomme 1.437 tommer.
30041443 1 tomme 2,5 tommer
30041409 1 tomme 4 tommer
30041426 1,5 tommer 4 tommer
30041444 1,5 tommer 6 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30041416 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 153088
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Nylon klud (B-499) wrap-around etiketter er meget bøjelige og passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel.
Nylon klud (B-499) wrap-around etiketter er meget bøjelige og passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel. Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Mat hvid, polyamidbelagt nylonklud har permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
  • Anbefales til indendørs brug
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Bredt servicetemperaturområde
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Brady™ Etiketprintere
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.59 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 19.05 mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer B33-254-499