Få mere at vide
Brady™ B33 Series polyamidbelagt Nylon Stofetiketter
Bredde (engelsk):
0,25 tommer
0,5 tommer
0,75 tommer
1 tomme
1,5 tommer
Højde (engelsk):
0,75 tommer
0,937 tommer.
1.437 tommer.
2,5 tommer
4 tommer
6 tommer
Beskrivelse
Nylon klud (B-499) wrap-around etiketter er meget bøjelige og passer til stramt buede overflader såsom ledning og kabel. Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
- Mat hvid, polyamidbelagt nylonklud har permanent akrylklæber og kan printes med termisk overførsel
- Anbefales til indendørs brug
- UL godkendt, CSA accepteret
- Bredt servicetemperaturområde
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur