Få mere at vide
Brady™ B33-seriens papiretiketter
Artikelnummer. 30041428 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 2 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041428 0,5 x 2 tommer
1 options
Artikelnummer. 30041428 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 133883
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Papiretiketter til BBP33/i3300 printere.
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Klæbende type Ikke-klæbende
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Størrelse 0,5 x 2 tommer.
Dimensioner (L x B) 0,5 x 2 tommer
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 2 tommer
Alternativt varenummer B33-53-424