Få mere at vide
Brady™ B33-serien belagte vinylstofetiketter med genplacerbart klæbemiddel
Artikelnummer. 30041430 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
Højde (engelsk):
0,75 tommer
Etiketter pr. række:
1 etiket
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Etiketter pr. række
30041430 0,75 tommer 0,75 tommer 1 etiket
1 options
Artikelnummer. 30041430 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 153080
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Permanent eller flytbar, B33-seriens vinylstofmærke er der for at blive...medmindre du vil ændre det.
Permanent eller flytbar, B33-seriens vinylstofmærke er der for at blive...medmindre du vil ændre det. Klæbemidlet og stofbagsiden giver fremragende holdekraft, samtidig med at det tillader ren fjernelse og genplacering.
Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale.
  • Klæber sig til enhver ren og tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
Tekniske data
Klæbende type Genplacerbart gummi
Farve Hvid
Slutte Halvblank
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl klud
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) Brady™ Etiketprintere
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21.59 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 19.05 mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer B33-254-498