Få mere at vide
Brady™ B33 Kontinuerlig hvid polyester med permanente akrylklæbende etiketter
Beskrivelse
Til BBP33/i3300 printere.
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dimensioner (L x B) | 0,9 x 0,9 tommer. |
| Længde (engelsk) | 22.86 mm |
| Vis mere |