Beskrivelse
- Permanent ultra aggressiv gummibaseret trykfølsomt klæbemiddel
- Kun til indendørs brug
- Polyestertape med blank finish
- Tåler gaffeltruck og palleløftertrafik uden at rive eller løfte
- Slidbestandig, kemikaliebestandig, korrosionsbestandig, fugtbestandig, UV-bestandig, vejrbestandig tape
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | B30C-3000-483YL-KT |
| Certificeringer/compliance | UL anerkendte; CSA accepterede |
| Slutte | Glans |
| Til brug med (applikation) | Gulvmærkning (kun indendørs brug) |
| Til brug med (udstyr) | BBP35 flerfarvet skilt- og labelprinter |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Temperaturområde (engelsk) | 0 °F til +129 °F |
| Tykkelse | 0,004 tommer |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Klæbende type | Permanent, trykfølsom gummi |
| Vis mere |