Få mere at vide
Brady™ B30-serien fortrykte GHS CLP kemiske etiketter
Artikelnummer. 30041474
Skift visning
Dimensioner (L x B):
110,00 mm (B) x 75,00 mm (H)
84,99 mm (B) x 55,00 mm (H)
Vis tekst:
2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat
3 røde diamanter pr. mærkat
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Vis tekst
30041474 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H) 3 røde diamanter pr. mærkat
30041405 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H) 2 stablede røde diamanter plus 2 ekstra røde diamanter pr. mærkat
30041456 84,99 mm (B) x 55,00 mm (H) 3 røde diamanter pr. mærkat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041474 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 121642
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter til BBP3X/S3XXX/i3300 printere.
Til BBP3X/S3XXX/i3300 printere.
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 § 2 og § 3
Oversigt Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter til BBP3X/S3XXX/i3300 printere
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Rød på hvid
Slutte Glans
Materiale Vinyl
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst 3 røde diamanter pr. mærkat
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, identifikation af farekommunikation, elektrisk mærkning, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Model- B30-R10000
nr. pr. pakke 270 Etiketter/Rulle
Mængde 270 klistermærker
Form Rektangel
Størrelse 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til 167 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +75 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 110,00 mm (B) x 75,00 mm (H)
Længde (engelsk) 2.953 tommer.
Længde (metrisk) 75.00 mm
Bredde (engelsk) 4.331 tommer.
Bredde (metrisk) 110.00 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 110.00 mm
Alternativt varenummer B30-261-7569-CLP3B