Få mere at vide
Brady™ B30-serien fortrykte GHS CLP kemiske etiketter
Artikelnummer. 30041415 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 x 3 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041415 1 x 3 tommer
1 options
Artikelnummer. 30041415 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149209
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fortrykte GHS/CLP kemiske etiketter til BBP3x/S3xxx/i3300 printere.
Til BBP3x/S3xxx/i3300 printere.
Tekniske data
Klæbende type Ikke-klæbende
Belægning Ingen
Farve Hvid, Rød
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Front
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 1 x 3 tommer
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 3 tommer
Alternativt varenummer B30-18-7569-CLP4C