Få mere at vide
Brady™ B30-serien opløselige papiretiketter
Bredde (engelsk):
1,125 tommer
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
Beskrivelse
- Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
- Nem at fjerne, hvilket sparer tid under ommærkningsprocessen
- Miljøansvarlig
- Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Til brug med (udstyr) | BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter |
| Længde (engelsk) | 300 ft. |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Alternativt varenummer | B30C-3000-403-WT |