Få mere at vide
Brady™ B30-serien opløselige papiretiketter
Artikelnummer. 17821495
Skift visning
Bredde (engelsk):
1,125 tommer
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
17821495 1,125 tommer
17801505 2,25 tommer.
17871495 3 tommer
17841495 4 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17821495 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 149268
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ B30 Series opløselige papiretiketter opløses fuldstændigt i varmt vand inden for 30 sekunder og efterlader ingen klæbemiddelrester.
  • Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
  • Nem at fjerne, hvilket sparer tid under ommærkningsprocessen
  • Miljøansvarlig
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Klæbende type Aftagelig
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Termisk overførsel
Til brug med (udstyr) BBP33 Labelprinter
Længde (engelsk) 300 ft.
Bredde (engelsk) 1,125 tommer
Alternativt varenummer B30C-1125-403-WT