Få mere at vide
Brady™ B30-serien opløselige papiretiketter
Artikelnummer. 17801505
Bredde (engelsk):
1,125 tommer
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
Artikelnummer. 17801505
Brand: Brady™ 149269
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ B30 Series opløselige papiretiketter opløses fuldstændigt i varmt vand inden for 30 sekunder og efterlader ingen klæbemiddelrester.
  • Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
  • Nem at fjerne, hvilket sparer tid under ommærkningsprocessen
  • Miljøansvarlig
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
Overholdelse
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Paper (Papir)
Print teknologi Termisk overførsel
Til brug med (udstyr) BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter
Længde (engelsk) 300 ft.
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Alternativt varenummer B30C-2250-403-WT