Få mere at vide
B220, MedChemExpress
Beskrivelse
B220 is an antiviral agent which can inhibit the growth of HSV-1, HSV-2 and human cytomegalovirus (CMV).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | B220 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 112228-65-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| SMIL | CC1=C(C)C=C2N=C3C(N(CCN(C)C)C4=C3C=CC=C4)=NC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.42 |
| Vis mere |