Få mere at vide
B2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorobenzoyl)-4-(8-nitro-5-quinolinyl)-piperazine |
| CAS | 115687-05-3 |
| Molekylær formel | C20H17ClN4O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | B2, (4-Chlorophenyl)[4-(8-nitro-5-quinolinyl)-1-piperazinyl]methanone, CPNQ |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17ClN4O3/c21-15-5-3-14(4-6-15)20(26)24-12-10-23(11-13-24)17-7-8-18(25(27)28)19-16(17)2-1-9-22-19/h1-9H,10-13H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4cccnc14 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-[4-(8-nitroquinolin-5-yl)piperazin-1-yl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.83 |