Få mere at vide
Motic™ B1-211E-SP monokulært mikroskop
Beskrivelse
- Monokulært mikroskop til grundlæggende arbejde i biologi og medicin.
- Snit, udstrygninger og andre gennemsigtige prøver kan undersøges med Semi-Plan Achromat objektiver i et 4-fold næsestykke.
- Både læger og studerende kan drage fordel af den forudinstallerede pakke med LED-belysning.
- Klar til brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Fokuserbar Abbe Kondensator NA 1,25 |
| Diafragma | Iris |
| Okular | WF 10X/18 mm, låsbar |
| Hovedstil | Monokulær |
| Belysningstype | LED med Intensity Control 3w |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40XS, 100XS (olie) |
| Model- | B1-211E-SP |
| Måltyper | Halvplan akromatisk DIN |
| Inkluderer | Støvdæksel, immersionsolie (5 ml) |
| Næsestykke | Firedobbelt |
| Vis mere |