Få mere at vide
b-Tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Tyrosine |
| CAS | 6049-54-3 |
| Molekylær formel | C9H11NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | beta-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13) |
| SMIL | NC(CC(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vægt | 181.0739 |