Få mere at vide
B-Tribromborazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360328 5 g 5g
11350328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043723.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13703-88-3 | B3Br3H3N3 | 317.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13703-88-3
Molekylær formel B3Br3H3N3
Molekylvægt (g/mol) 317.187
MDL nummer MFCD00058924
InChI nøgle PCLMMJIWMGUYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym b-tribromoborazine, 2,4,6-tribromoborazine, b-tribromoborazol, borazine, 2,4,6-tribromo
PubChem CID 23278010
IUPAC navn 2,4,6-tribrom-1,3,5,2,4,6-triazatriborinan
SMIL B1(NB(NB(N1)Br)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale B-Tribromoborazine
Smeltepunkt 124°C to 128°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 317.2
Procent renhed 96%
Følsomhed Moisture sensitive