Få mere at vide
b-Tocopherol (1,0 mg/ml i hexan) (racemisk blanding), TRC
Artikelnummer. 30451615
Skift visning
Mængde:
5x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30451615 5x1 mL
1 options
Artikelnummer. 30451615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5261735X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Molekylær formel C28 H48 O2
Mængde 5x1 mL
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
InChI formel InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
IUPAC navn (2R)-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 416.68
Formel vægt 416.3654
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL