Beskrivelse
- Masterflex™ B/T™ drev er det bedste valg til applikationer med høj flow bulkoverførsel
- Holdbar konstruktion sikrer lang levetid med minimal vedligeholdelse
- Robuste materialer inkluderer rustfrit stål/kulstofstål, støbt aluminiumshus med en epoxy-pulverbelægning og Nylatron™ ruller for robust pålidelighed
- Alle B/T drev omfatter en ny og forbedret Rapid-Load™ pumpehoved til hurtige og nemme slangeskift
- Den nydesignede okklusionsmekanisme giver en forbedret slangetilbageholdelsesmekanisme, som holder slangen fast på plads for yderligere at forenkle påfyldningsprocessen
- Kompatibel med PerfectPosition™ Slangestørrelser B/T 87, og B/T 91, som giver forbedret ydeevne i applikationer med højere tryk og giver længere slangelevetid
- Flowhastighed 0,71/2,1 til 42 LPM med B/T slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
- Interlock-kontakt afbryder strømmen for at stoppe kørslen, når døren åbnes
- Aftagelig controller med 1,9 m ledningsmontering på pumpe eller væg
- IP56-klassificeret motor beskytter mod støv og stærke vandstråler
- Vendbar motor: tøm før eller efter pumpning, pump væske i begge retninger
- Inkluderer 6 fods ledning med europæisk stik
- Strømbehovet til drevet er 200 til 260 VAC, 50 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 3,3 ampere |
| Kontroltype | Analog variabel hastighed |
| Oversigt | Kan vaskes ned |
| Dimensioner (L x B x H) | (44.2 x 68.6 x 40 cm) |
| Elektriske krav | 230-240 VAC |
| Flowhastighed | 0,71 til 42 LPM |
| IP-vurdering | IP56 |
| Inkluderer | Rapid-Load Pumpehoved, B/T 91 Slange (1 meter) |
| Motortype | 1/2 hp |
| Antal ruller | 3 |
| Vis mere |