Beskrivelse
- Flowhastighed 0,71 til 42 LPM med B/T slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
- Rapid-Load™ pumpehovedets okklusionsmekanisme skyder okklusionslejet ud af vejen for nem slangebelastning og forbedret slangeokklusion
- Interlock-kontakt afbryder strømmen for at stoppe kørslen, når døren åbnes
- Dette holdbare digitale drev med variabel hastighed er ideelt til bulkvæskeoverførsel og -dispensering
- Med flowhastigheder op til 42 LPM (11,1 GPM) kan den håndtere store batcher hurtigt og effektivt
- Tastaturlås/oplåsningsfunktion hjælper med at låse indstillinger for at forhindre utilsigtede eller uautoriserede ændringer
- En dispenser med alle funktioner, den B/T modulært digitalt drev tilbyder en kraftfuld, vendbar 3/4-hk motor med enkle, intuitive kontroller
- Start, stop, spæd, vend, kalibrer og dispenser ved hjælp af det forseglede tastatur
- Firecifret LED-display viser flowhastighed (0,1, 1 eller 10 LPM opløsning autorangering med slangestørrelse), dispenseringsvolumen (0,1 til 999 L i intervaller på 0,1 L), motoromdrejninger og kopinummer (1 til 99 gentagelser, 100 ml til over 1000 liter hver) til automatisk gentagne dispensering
- Integrer nemt processer med drevet har omfattende fjernbetjeningsmuligheder via fjernkabel (77300-32, sælges separat)
- Fjernbetjeningsfunktioner omfatter pumperetning, start/stop og spædning via åben opsamler, kontaktlukning
- Dette drev gemmer én brugerdefineret kalibreringsværdi for maksimal nøjagtighed og repeterbarhed
- Kalibrer manuelt for at kompensere eller bruge de nominelle kalibreringer gemt i den ikke-flygtige hukommelse
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 10,5 ampere |
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Oversigt | Kan vaskes ned |
| Dimensioner (L x B x H) | Controller: (22,9 x 27,9 x 11,4 cm), Drive: (68,6 x 40 x 38,4 cm) |
| Elektriske krav | 190 til 260 VAC |
| Flowhastighed | 1,3 til 42 LPM |
| IP-vurdering | IP56 |
| Rørtype | B/T™ PerfectPosition™ |
| Slangestørrelse | B/T 87, B/T 91 |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |