Få mere at vide
Masterflex™ B/T Pumpeslange
Artikelnummer. 11879591
Slangestørrelse:
92 (25,4 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11879591
Brand: Masterflex™ 0640292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ B/T serie pumpe
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne og pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA; RoHS; Ikke-phthalat; Ikke-DEHP
Oversigt Tygon Food Tubing, A-60-F, B/T 92, 25 fod.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Norprene
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Til brug med B/T Serie pumpe
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Sterilitet Steril
Slangestørrelse 92 (25,4 mm)
Flowhastighed 45000 ml/min
Slange Barb 1 tomme
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling
Format Tygon A-60-F
Maksimalt tryk 1,4 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C