Få mere at vide
Masterflex™ B/T™ PerfectPosition™ Platinhærdet silikonepumpeslange
Slangestørrelse:
87
91
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,7 mm
19 mm
Flowhastighed:
1,4 til 44 l/min.
18900 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Lidt større klarhed end peroxidhærdede slanger
- Glatte overflader; lavere proteinbindingsniveauer
- Færre potentielle udvaskningsstoffer
- Ideel til farmaceutisk og bioteknologisk brug
- Masterflex™ B/T™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores B/T pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid.
- Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,7 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk og bioteknologisk brug |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 87 |
| Flowhastighed | 18900 ml/min |
| Vis mere |