Få mere at vide
Masterflex™ B/T™ PerfectPosition™ Platinhærdet silikonepumpeslange
Artikelnummer. 11866793
Slangestørrelse:
87
91
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,7 mm
19 mm
Flowhastighed:
1,4 til 44 l/min.
18900 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11866793
Brand: Masterflex™ 9651087
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ B/T serie pumpe
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Lidt større klarhed end peroxidhærdede slanger
  • Glatte overflader; lavere proteinbindingsniveauer
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • Ideel til farmaceutisk og bioteknologisk brug
  • Masterflex™ B/T™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores B/T pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid.
  • Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12,7 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 3 m
Til brug med (applikation) Farmaceutisk og bioteknologisk brug
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 87
Flowhastighed 18900 ml/min
Slange Barb 1/2 tomme.
Farve Klar
Maksimalt tryk 35 psi, 2,4 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper