Få mere at vide
Masterflex™ B/T™ MasterSense™ BioPharma pumper
Artikelnummer. 17332473 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,65 til 42 LPM
Artikelnummer. Flowhastighed
17332473 0,65 til 42 LPM
1 options
Artikelnummer. 17332473 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7711210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147480.00 DKK
    113842.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 33637.73 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
High-flow pumpe til procesapplikationer med en intuitiv touch-skærm interface og avanceret tilslutning
  • Kraftig pumpe konstrueret til kontinuerlige biofarmaprocesapplikationer
  • 316 rustfrit stålhus er IP66-klassificeret til brug i nedvaskningsmiljøer
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Juster parametre med et enkelt tryk, selv mens du har handsker på
  • Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af fremtidige forbedringer i pumpefunktioner og -funktionalitet
  • Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive™ , EtherNet/IP™ , Profibus eller analogt signal
  • Tre-niveau brugeradgang giver dig mulighed for at kontrollere, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
  • Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte driftsprogrammer til hurtig opsætning og omstilling
  • Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1 %
Certificeringer/compliance IP 66
Oversigt B/T™ MasterSense™ BioPharma pumpe, EtherNet/IP™ og Profibus Netværkskompatibel, 11 til 321 rpm; 90 til 260 VAC
Kontroltype Digital variabel hastighed
Flowhastighed 0,65 til 42 LPM
Motorhastighed 11 til 321 rpm
Vendbar Ja
Inkluderer Rapid-Load pumpehoved, 3 fod. (1 m) af Tygon™ LFL B/T 91 rør 06430-91; og en 6 fod. (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale 316 rustfrit stål
Motortype Vendbar 370 watt
Antal hoveder accepteret 1
Antal ruller 3
Pumpehoved Rapid-Load pumpehoved
Hastighedskontrol Digital variabel hastighed
Rørtype Accepterer størrelser B/T™ 87 og 91
Spænding 90/260 VAC
Frekvens 50/60
Til brug med (udstyr) Masterflex™ Pumpehoveder og slanger