missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
b-Sinensal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Sinensal |
| CAS | 60066-88-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H22O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-10-methylene-2,6,11-dodecatrienal |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,9,11-12H,1-2,6-8,10H2,3-4H3/b14-9+,15-11+ |
| SMIL | C\C(=C/CCC(=C)C=C)\CC\C=C(/C)\C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.33 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?