Få mere at vide
Alpha Packaging™ B-safe™ Biohazard taske af polyethylen
Artikelnummer. 12320609
Skift visning
Højde (metrisk):
255 mm
355 mm
1015 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12320609 1015 mm Pakke med 25
12340609 255 mm Pakke med 25
12300609 355 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12320609 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12320609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    436.18 DKK / Pakke med 25
    Spare 63.82 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremstillet af polyethylen. Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylen Biohazard Poser indeholder effektivt biohazard affald.
  • Leveres i løse pakker eller borddispenseræsker.
  • Til kraftig bortskaffelse
  • Mærket på begge sider med biologisk faresymbol og advarsler:
    • Biofare, infektionsfare
    • Brænd uden at åbne
  • Advarsel på engelsk, fransk og tysk
  • Polyethylen (500 gauge)
Tekniske data
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 1015 mm
Længde (metrisk) 790 mm
Længde (engelsk) 31 tommer
Højde (engelsk) 39,9 tommer.
Materiale Polyethylen
Produkttype Biohazard taske