Få mere at vide
BOLA B.Safe luftventil
Artikelnummer. 17834014
Skift visning
Mængde:
100 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17834014 50 pakker -
17883352 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17834014 Leverandør BOLA Leverandørnr. M 50505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6703.91 DKK
    5371.75 DKK / Pakke med 50
    Spare 1332.16 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
PP med forbindelse UNF 1/4 til B.Safe Caps integreret returventil med porøs PTFE-membran
  • B.Safe luftventil krop lavet af PP med forbindelse (gevind, UNF 1/4 28 G), egnet til B.Safe kapsler
  • Låg med luftåbning og Luerlock-forbindelse, integreret returventil med opstrøms porøs PTFE-membran (0,001 mm) inklusive clip-on levetidsindikator
  • Pakkeenhedspc'er. 50 og 100
  • Tjenestetid 6 måneder
  • Porøs PTFE-membran til trykkompensation og beskyttelse mod forurening, inklusive clip-on levetidsindikator
Tekniske data
Længde (metrisk) 0.001 mm
Inkluderer 6 tjenestemåneder
Materiale PTFE
Mængde 50 pakker
Produkttype Ventil