Learn More
B-Raf IN 1, MedChemExpress
Description
B-Raf IN 1 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | B-Raf IN 1 |
| CAS | 950736-05-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H24F3N5O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 65 mg/mL (126.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(C2=CC=NC3=C(C4=CC=C(CN(C)C)C=C4)C=NN23)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.53 |
| Formel vægt | 515.53 |
| Show More |