Få mere at vide
Thermo Scientific™ B-Pure™ Vandrensningssystem
Artikelnummer. 12321278 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Dobbelt holdermodul med digital renhedsmåler
Halvstørrelse Holder
Vandrensning enkeltholder modul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12321278
Brand: Thermo Scientific™ D4521
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas det økonomiske Thermo Scientific™ B-Pure™ vandsystem i laboratoriekvalitet, der opfylder dine behov for forbehandling eller afionisering.
Tilpas det økonomiske Thermo Scientific™ B-Pure™ vandsystem i laboratoriekvalitet, der opfylder dine behov for forbehandling eller afionisering. Det modulære design giver mulighed for at tilføje yderligere holdere, når behovet opstår. Vælg mellem enkelt, dobbelt eller halv størrelse holdere. Skift nemt patroner med de enkle kvart omgang lynudløserbeholdere.
Funktioner:
  • Producerer op til 4L/min., afhængig af model
  • Kvart-drejnings hurtigudløserbeholdere gør det nemt at skifte patron
  • Accepterer Thermo Scientific Pura-Lite™ indikator eller digital renhedsmåler til at overvåge vandkvaliteten
Enkelt modul:
  • Enkelt system uden aftapningsventil eller renhedsindikator
  • Producerer op til 4L/min.
Dobbelt modul:
  • Komplet med aftapningsventil
  • Producerer op til 4L/min.
  • Vælg mellem modeller med digital renhedsmåler eller Pura-Lite “ Go/No Go” resistivitetsindikator
Halv størrelse holder:
  • Producerer op til 2L/min.
  • Fastgøres nemt til fuld størrelse B-Pure systemer
  • Lille størrelse for fleksibilitet i monteringsstedet
Kræver
Patroner (sælges separat).
Anbefalet til:
Forbehandling, deionisering
Bemærk:
De Thermo Scientific H 2 O Vælg program er tilgængelig for at hjælpe med at vælge det rigtige B-Pure system. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA
Oversigt Dobbeltholdermodul med digital renhedsmåler; 120VAC
Flowhastighed 4 l/min
Fødevandstemperatur (engelsk) 40 °F til 120 °F
Fødevandstemperatur (metrisk) 4 °C til 49 °C
Til brug med (udstyr) Vandrensning dobbeltholdermodul
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) 0,5 tommer
Indløbsforbindelse NPTF (metrisk) 1.3 cm
Indløbstryk 100 psig
Kræver 2 fuld størrelse B-Pure Patroner
Resistivitet 1 til 10MΩ·cm (afhængig af den anvendte patron)
Type Dobbelt holdermodul med digital renhedsmåler
Dimensioner (L x B x H) 7 x 15 x 27 tommer. (17,8 x 38,1 x 68,6 cm)
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 cm
Højde (engelsk) 27 tommer.
Højde (metrisk) 68.6 cm
Spænding 120 V