Få mere at vide
Thermo Scientific™ B-Pure™ Vandrensningssystem
Artikelnummer. 11830900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Dobbelt holdermodul med digital renhedsmåler
Halvstørrelse Holder
Vandrensning enkeltholder modul
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11830900 Vandrensning enkeltholder modul Hver
15235689 Halvstørrelse Holder Hver
12321278 Dobbelt holdermodul med digital renhedsmåler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11830900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D4511
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tilpas det økonomiske Thermo Scientific™ B-Pure™ vandsystem i laboratoriekvalitet, der opfylder dine behov for forbehandling eller afionisering.
Tilpas det økonomiske Thermo Scientific™ B-Pure™ vandsystem i laboratoriekvalitet, der opfylder dine behov for forbehandling eller afionisering. Det modulære design giver mulighed for at tilføje yderligere holdere, når behovet opstår. Vælg mellem enkelt, dobbelt eller halv størrelse holdere. Skift nemt patroner med de enkle kvart omgang lynudløserbeholdere.
Funktioner:
  • Producerer op til 4L/min., afhængig af model
  • Kvart-drejnings hurtigudløserbeholdere gør det nemt at skifte patron
  • Accepterer Thermo Scientific Pura-Lite™ indikator eller digital renhedsmåler til at overvåge vandkvaliteten
Enkelt modul:
  • Enkelt system uden aftapningsventil eller renhedsindikator
  • Producerer op til 4L/min.
Dobbelt modul:
  • Komplet med aftapningsventil
  • Producerer op til 4L/min.
  • Vælg mellem modeller med digital renhedsmåler eller Pura-Lite “ Go/No Go” resistivitetsindikator
Halv størrelse holder:
  • Producerer op til 2L/min.
  • Fastgøres nemt til fuld størrelse B-Pure systemer
  • Lille størrelse for fleksibilitet i monteringsstedet
Kræver
Patroner (sælges separat).
Anbefalet til:
Forbehandling, deionisering
Bemærk:
De Thermo Scientific H 2 O Vælg program er tilgængelig for at hjælpe med at vælge det rigtige B-Pure system. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA
Oversigt Enkeltholdermodul
Flowhastighed 4 l/min
Fødevandstemperatur (engelsk) 40 °F til 120 °F
Fødevandstemperatur (metrisk) 4 °C til 49 °C
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) 0,5 tommer
Indløbsforbindelse NPTF (metrisk) 1.3 cm
Indløbstryk 100 psig
Kræver Fuld størrelse B-Pure Patron
Resistivitet 1 til 10MΩ·cm (afhængig af den anvendte patron)
Type Vandrensning enkeltholder modul
Dimensioner (L x B x H) 7 x 7 x 24 tommer. (17,8 x 17,8 x 61 cm)
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 61 cm