missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

b-Phenylethyl Furoate, TRC

Artikelnummer. 30425709
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425709 5 g
30418428 50 g
30424174 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4006135G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7149-32-8
Molekylær formel C13 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 216.23
IUPAC navn 2-phenylethyl furan-2-carboxylate
SMIL O=C(OCCc1ccccc1)c2occc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale b-Phenylethyl Furoate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c14-13(12-7-4-9-15-12)16-10-8-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,9H,8,10H2
Formel vægt 216.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.