Få mere at vide
Thermo Scientific™ B-PER™ med enzymbakterieproteinekstraktionssæt
Artikelnummer. 10405105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10405105 250 mL 1 sæt
11746456 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405105 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90078
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Lysér effektivt E.coli og andre bakterieceller og ekstraher forsigtigt native proteiner med disse ikke-ioniske detergentopløsninger.
Udfør effektiv, skånsom lysis og ekstraktion af E.coli og andre bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser.
Disse letanvendelige cellelysereagenser er ikke-ioniske detergentopløsninger, der effektivt forstyrrer celler og solubiliserer native eller rekombinante proteiner uden denaturering. Visse formuleringer inkluderer DNase I og lysozymenzymtilskud for at forbedre udbyttet af proteiner med stor molekylvægt, som er vanskelige at oprense. B-PER Reagenser er kompatible med tilsætning af standard proteasehæmmere og med nedstrøms proteinoprensningsmetoder, som f.eks. GST oprensning og His-mærket immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
  • Klar til brug– B-PER Reagenser giver et-trins E.coli- cellelyse med et mildt, ikke-ionisk detergent (proprietært) i dit valg af Tris- eller fosfatbufferformuleringer
  • Hurtigt og enkelt– bare tilføje B-PER Reagens til en bakteriepellet, ryst i 10 minutter og genvind opløselige proteiner efter pelletering af cellerester
  • Fremragende udbytter– genvinde både opløseligt og uopløseligt rekombinant protein fra bakterielle lysater og rense inklusionslegemer til næsten homogene niveauer
  • Fleksibel– B-PER Reagenser er velegnede til enhver skala af proteinekstraktion og er tilgængelige i fosfat- og 1X og 2X Tris-formuleringer, med og uden enzymer
  • Kompatibel– fuldstændig kompatibel med tilsætning af proteaseinhibitorcocktails, og resulterende proteinekstrakt kan bruges i proteinassays, typiske affinitetsoprensningsmetoder (f.eks. GST , 6xHis) og andre applikationer
Praktiske, brugsklare formater:
  • B-PER og B-PER II (2X) Reagenser er fri for enzymatiske komponenter
  • B-PER Reagens (i fosfatbuffer) er en aminfri formulering til direkte kompatibilitet med mærkning og tværbinding
  • B-PER med enzymer og B-PER Direkte med enzymer inkluderer lysozym og DNase I for forbedret lysis og restitution
Inkluderer:
Reagenspakker er tilgængelige i Tris- og fosfatbufferformuleringer; Kits indeholder Tris-baseret B-PER Reagens plus lysozym og DNase I enzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250 mL
Format Liquid
Produkttype Bacterial Protein Extraction Kit
Volumen (metrisk) 250 mL
Indhold og opbevaring Sufficient For: 60 g cell paste
• B-PER Reagent, 250 mL
• Lysozyme, 50 mg/mL, 0.5 mL
• DNase I, 2500 U/mL, 0.5 mL
Store B-PER Reagent at ambient temperature. Store Lysozyme and DNaseI at -20°C.
Produktlinje B-PER