Få mere at vide
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagens (i fosfatbuffer)
Artikelnummer. 11894091 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11894091 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11894091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78266
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Lysér effektivt E.coli og andre bakterieceller og ekstraher forsigtigt native proteiner med disse ikke-ioniske detergentopløsninger.
Udfør effektiv, skånsom lysis og ekstraktion af E.coli og andre bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser.
Disse letanvendelige cellelysereagenser er ikke-ioniske detergentopløsninger, der effektivt forstyrrer celler og solubiliserer native eller rekombinante proteiner uden denaturering. Visse formuleringer inkluderer DNase I og lysozymenzymtilskud for at forbedre udbyttet af proteiner med stor molekylvægt, som er vanskelige at oprense. B-PER Reagenser er kompatible med tilsætning af standard proteasehæmmere og med nedstrøms proteinoprensningsmetoder, som f.eks. GST oprensning og His-mærket immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
  • Klar til brug– B-PER Reagenser giver et-trins E.coli- cellelyse med et mildt, ikke-ionisk detergent (proprietært) i dit valg af Tris- eller fosfatbufferformuleringer
  • Hurtigt og enkelt– bare tilføje B-PER Reagens til en bakteriepellet, ryst i 10 minutter og genvind opløselige proteiner efter pelletering af cellerester
  • Fremragende udbytter– genvinde både opløseligt og uopløseligt rekombinant protein fra bakterielle lysater og rense inklusionslegemer til næsten homogene niveauer
  • Fleksibel– B-PER Reagenser er velegnede til enhver skala af proteinekstraktion og er tilgængelige i fosfat- og 1X og 2X Tris-formuleringer, med og uden enzymer
  • Kompatibel– fuldstændig kompatibel med tilsætning af proteaseinhibitorcocktails, og resulterende proteinekstrakt kan bruges i proteinassays, typiske affinitetsoprensningsmetoder (f.eks. GST , 6xHis) og andre applikationer
Praktiske, brugsklare formater:
  • B-PER og B-PER II (2X) Reagenser er fri for enzymatiske komponenter
  • B-PER Reagens (i fosfatbuffer) er en aminfri formulering til direkte kompatibilitet med mærkning og tværbinding
  • B-PER med enzymer og B-PER Direkte med enzymer inkluderer lysozym og DNase I for forbedret lysis og restitution
Inkluderer:
Reagenspakker er tilgængelige i Tris- og fosfatbufferformuleringer; Kits indeholder Tris-baseret B-PER Reagens plus lysozym og DNase I enzymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent (in Phosphate Buffer)
Mængde 500 mL
Format Liquid
Produkttype Reagent
Volumen (metrisk) 500 mL
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Produktlinje B-PER