Beskrivelse
Udfør effektiv, skånsom lysis og ekstraktion af E.coli og andre bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser.
Disse letanvendelige cellelysereagenser er ikke-ioniske detergentopløsninger, der effektivt forstyrrer celler og solubiliserer native eller rekombinante proteiner uden denaturering. Visse formuleringer inkluderer DNase I og lysozymenzymtilskud for at forbedre udbyttet af proteiner med stor molekylvægt, som er vanskelige at oprense. B-PER Reagenser er kompatible med tilsætning af standard proteasehæmmere og med nedstrøms proteinoprensningsmetoder, som f.eks. GST oprensning og His-mærket immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
- Klar til brug– B-PER Reagenser giver et-trins E.coli- cellelyse med et mildt, ikke-ionisk detergent (proprietært) i dit valg af Tris- eller fosfatbufferformuleringer
- Hurtigt og enkelt– bare tilføje B-PER Reagens til en bakteriepellet, ryst i 10 minutter og genvind opløselige proteiner efter pelletering af cellerester
- Fremragende udbytter– genvinde både opløseligt og uopløseligt rekombinant protein fra bakterielle lysater og rense inklusionslegemer til næsten homogene niveauer
- Fleksibel– B-PER Reagenser er velegnede til enhver skala af proteinekstraktion og er tilgængelige i fosfat- og 1X og 2X Tris-formuleringer, med og uden enzymer
Kompatibel– fuldstændig kompatibel med tilsætning af proteaseinhibitorcocktails, og resulterende proteinekstrakt kan bruges i proteinassays, typiske affinitetsoprensningsmetoder (f.eks. GST , 6xHis) og andre applikationer
Praktiske, brugsklare formater:
- B-PER og B-PER II (2X) Reagenser er fri for enzymatiske komponenter
- B-PER Reagens (i fosfatbuffer) er en aminfri formulering til direkte kompatibilitet med mærkning og tværbinding
- B-PER med enzymer og B-PER Direkte med enzymer inkluderer lysozym og DNase I for forbedret lysis og restitution
Inkluderer:
Reagenspakker er tilgængelige i Tris- og fosfatbufferformuleringer; Kits indeholder Tris-baseret B-PER Reagens plus lysozym og DNase I enzymer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | B-PER Bakterieproteinekstraktionsreagens |
| Mængde | 250 mL |
| Produkttype | Bakterieproteinekstraktionsreagens |
| Volumen (metrisk) | 250 mL |
| Indhold og opbevaring | Butik B-PER Reagens ved omgivelsestemperatur. Opbevar lysozym og DNaseI ved -20 °C. |
| Produktlinje | B-PER |