Description
Udfør effektiv, skånsom lysis og ekstraktion af E.coli og andre bakterieceller med Thermo Scientific™ B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser.
Disse letanvendelige cellelysereagenser er ikke-ioniske detergentopløsninger, der effektivt forstyrrer celler og solubiliserer native eller rekombinante proteiner uden denaturering. Visse formuleringer inkluderer DNase I og lysozymenzymtilskud for at forbedre udbyttet af proteiner med stor molekylvægt, som er vanskelige at oprense. B-PER Reagenser er kompatible med tilsætning af standard proteasehæmmere og med nedstrøms proteinoprensningsmetoder, som f.eks. GST oprensning og His-mærket immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC).
Højdepunkter:
- Klar til brug– B-PER Reagenser giver et-trins E.coli- cellelyse med et mildt, ikke-ionisk detergent (proprietært) i dit valg af Tris- eller fosfatbufferformuleringer
- Hurtigt og enkelt– bare tilføje B-PER Reagens til en bakteriepellet, ryst i 10 minutter og genvind opløselige proteiner efter pelletering af cellerester
- Fremragende udbytter– genvinde både opløseligt og uopløseligt rekombinant protein fra bakterielle lysater og rense inklusionslegemer til næsten homogene niveauer
- Fleksibel– B-PER Reagenser er velegnede til enhver skala af proteinekstraktion og er tilgængelige i fosfat- og 1X og 2X Tris-formuleringer, med og uden enzymer
Kompatibel– fuldstændig kompatibel med tilsætning af proteaseinhibitorcocktails, og resulterende proteinekstrakt kan bruges i proteinassays, typiske affinitetsoprensningsmetoder (f.eks. GST , 6xHis) og andre applikationer
Praktiske, brugsklare formater:
- B-PER og B-PER II (2X) Reagenser er fri for enzymatiske komponenter
- B-PER Reagens (i fosfatbuffer) er en aminfri formulering til direkte kompatibilitet med mærkning og tværbinding
- B-PER med enzymer og B-PER Direkte med enzymer inkluderer lysozym og DNase I for forbedret lysis og restitution
Inkluderer:
Reagenspakker er tilgængelige i Tris- og fosfatbufferformuleringer; Kits indeholder Tris-baseret B-PER Reagens plus lysozym og DNase I enzymer.
Spécification
Spécification
| Oversigt | B-PER Bakterieproteinekstraktionsreagens |
| Mængde | 500 mL |
| Produkttype | Bakterieproteinekstraktionsreagens |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | B-PER |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.