missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
b-Ocimene (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Ocimene |
| CAS | 13877-91-3 |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3,6-Octatriene','3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(=CCC=C(C)C=C)C |
| IUPAC navn | 3,7-dimethylocta-1,3,6-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vægt | 136.1252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?