Få mere at vide
b-Naphthyl a-D-Glucopyranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Naphthyl alpha-D-Glucopyranoside |
| CAS | 25320-79-0 |
| Molekylær formel | C16 H18 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-naftalen-2-yloxyoxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vægt | 306.1103 |