Få mere at vide
b-Myrcen (>90%), TRC
Artikelnummer. 30471269
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30471269 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30471269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM875300500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myrcene
CAS 123-35-3
Molekylær formel C10 H16
Mængde 500 mg
Synonym 1,6-Octadiene','7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, β-Geraniolene, β-Myrcene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMIL CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC navn 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-dien
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Formel vægt 136.1252