Få mere at vide
b-Morfolinopropionitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Morpholinopropionitrile |
| CAS | 4542-47-6 |
| Molekylær formel | C7H12N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2 |
| SMIL | N#CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 3-morfolin-4-ylpropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vægt | 140.095 |