missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

b-Methylamino-L-alanin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30477045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477045 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28555350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Molekylær formel C4H10N2O2 • (HCl)
Mængde 50 mg
Synonym 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMIL CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(methylamino)propansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 118.133646
Formel vægt 154.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.