missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-B-Methoxydiisopinocampheylborane hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-B-Methoxydiisopinocampheylborane hydrate |
| CAS | 85134-98-1 |
| Molekylær formel | C21H37BO . x(H 2O) |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (-)-B-Methoxydiisopinocampheylborane, (-)-Diisopinocampheylmethoxyborane, (-)-Ipc2B(OMe), (-)-Methoxydiisopinocampheylborane, Methoxybis((1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)borane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C[C@@H](B([C@@H]3C[C@@H]4C[C@@H](C4(C)C)[C@H]3C)OC)[C@@H]2C |
| IUPAC navn | methoxybis((1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)borane |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?