Få mere at vide
b-Ionone, TRC
Artikelnummer. 30402566
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402566 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI73128025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Ionone
CAS 79-77-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C13 H20 O
Mængde 25 g
Synonym (E)-beta-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMIL CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)men-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.3
Formel vægt 192.1514
Procent renhed >95