missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ B I09

IRE1 endonuclease inhibitor; cell permeable
Brand: Tocris Bioscience™ 6009/10
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
B I09 is an IRE-1 RNase inhibitor (IC50 = 1.23 μM). Inhibits IRE-1/XBP1 pathway. Cell permeable. Inhibits growth of human chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells in vitro and promotes CLL regression in a mouse model.Tekniske data
| Beige | |
| 1607803-67-7 | |
| 303.31g/mol | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
| Inhibitor | |
| C16H17NO5 | |
| Soluble to 50mM in DMSO | |
| Inhibits Rnase |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
For Research Use Only