Få mere at vide
Tocris Bioscience™ B-HT 933 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014212
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18014212 10 mg
18054712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18014212 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2758/10
Selective α2 agonist
Selective α2-adrenoceptor agonist. Exhibits greater than 300-fold selectivity for the α2-adrenoceptor over the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36067-72-8
Molekylær formel C9H17Cl2N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale B-HT 933 dihydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 254.16
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 254.16