Få mere at vide
B-HT 920 Dihydrochloride Talipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | B-HT 920 DihydrochlorideTalipexole |
| CAS | 36085-73-1 |
| Molekylær formel | C10 H15 N3 S . 2 Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3S.2ClH/c1-2-5-13-6-3-8-9(4-7-13)14-10(11)12-8;;/h2H,1,3-7H2,(H2,11,12);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Nc1nc2CCN(CC=C)CCc2s1 |
| IUPAC navn | 6-prop-2-enyl-4,5,7,8-tetrahydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]azepin-2-amine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.23 |
| Formel vægt | 281.052 |