Få mere at vide
Melford B-Gentiobiose
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stoffets navn: Amygdalose
Molekylformel: C12H22O1
Molekylvægt: 342,3
CAS-nummer: 554-91-6Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 554-91-6 |
| Molekylær formel | C12H22O11 |
| Mængde | 1 g |