Få mere at vide
Lonza™ bG-Blocker
Artikelnummer. 11660301
Skift visning
Mængde:
5 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11660301 5 x 5 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11660301 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N190
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Glucan-blokker for at forhindre falske positive resultater i LAL-assays.
  • Glucan-blokker for at forhindre falske positive resultater under LAL-analyser.
  • Nogle eksempler på glucankilder omfatter gær og cellulosematerialer, herunder hæmodialysefiltre.
  • Produktet kan bruges med enhver af vores LAL-analyser. Note: PYROGENT™ Gel Clot LAL-produkter kræver typisk ikkeß -G-Blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assays LAL-assays
Format Hætteglas
Til brug med (applikation) Blokering af glucan til LAL-assays
Mængde 5 x 5 ml